Få mere at vide
Disperse Orange 1 (>85%), TRC
Artikelnummer. 17975045
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17975045 500 mg
17904215 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17975045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD495333500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2581-69-3
Molekylær formel C18 H14 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 318.33
Synonym Benzenamine, 4-[(4-nitrophenyl)azo]-N-phenyl- (9CI), C.I. Disperse Orange 1 (6CI,7CI,8CI), 4-[2-(4-Nitrophenyl)diazenyl]-N-phenylbenzenamine, 4-(4-Nitrophenylazo)diphenylamine, 4-(p-Nitrophenylazo)diphenylamine, 4-Anilino-4'-nitroazobenzene, 4-Nitro-4'-(phenylamino)azobenzene, Acetate Orange 5R, Acetoquinone Light Orange 4RL, Akasperse Transfer Orange, C.I. 11080, Celliton Discharge Orange 5RL, Celliton Fast Orange 5R, Cilla Fast Orange 5R, Diacelliton Fast Orange R, Diacelliton Fast Orange RM/D, Disperse Orange 1, Disperse Orange 5R, Dispersol Fast Orange A, Dispersol Orange A, Dispersol Orange B-A, Dispersol Printing Orange A, Miketon Fast Orange 5R, Miketon Polyester Orange 5R, Navilene Orange 5R, Palanil Orange 5R, Reliton Orange 5R, Resolin Orange 5R, Serilene Orange 5R, Serilene Orange 5R300, Serisol Orange 5R, Setacyl Scarlet 2GN, Setacyl Scarlet P 2G, Supracet Scarlet 2G, Vonteryl Red 4G
IUPAC navn 4-[(E)-(4-nitrophenyl)diazenyl]-N-phenylanilin
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(Nc3ccccc3)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disperse Orange 1
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14N4O2/c23-22(24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13,19H
Formel vægt 318.1117