missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Disperse Blue 60 (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30372572
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372572 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372572 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493558100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Disperse Blue 60
CAS 12217-80-0
Molekylær formel C20H17N3O5
Mængde 100 mg
Synonym 4,11-Diamino-2-(3-methoxypropyl)-1H-naphth[2,3-f]isoindole-1,3,5,10(2H)-tetrone, 2,3-Anthracenedicarboximide, 1,4-diamino-9,10-dihydro-N-(3-methoxypropyl)-9,10-dioxo- (7CI), 2,3-Anthraquinonedicarboximide, 1,4-diamino-N-(3-methoxypropyl)- (6CI), 4,11-Diamino-2-(3-methoxypropyl)-1H-naphth[2,3-f]isoindole-1,3,5,10(2H)-tetrone (ACI), C.I. Disperse Blue 60 (8CI), B 60, C.I. 61104, C.I. Disperse Blue 99, Dianix Turquoise Blue S-BG, Disperse Blue 60, Disperse Blue 99, Disperse Turquoise Blue 60, Disperse Turquoise Blue GL, Disperse Turquoise Blue S-GL, Genacron Brilliant Blue 8G, Kayalon Polyester Turquoise Blue GGF, Kayalon Polyester Turquoise Blue GL-S, Kayalon Polyester Turquoise Blue GL-S 200%, Kayaset B 766, Latyl Brilliant Blue BG, Miketon Polyester Brilliant Blue BG, Palanil Brilliant Blue BG, Palanil Brilliant Blue BG-M, Polycron Turquoise Blue GLP, Qualsperse Blue BNS, Resolin Brilliant Blue BGL, Resolin Brilliant Blue BGL 200, Samaron Blue FFBL, Samaron Brilliant Blue R-GL, Serilene Brilliant Blue 2GN, Sodyecron Brilliant Blue BGE 200, Sumikaron Turquoise Blue G, Sumikaron Turquoise Blue S-GL, Sumikaron Turquoise Blue S-GL 200, Sumikaron Turquoise Blue S-GL double liquid, Sumikaron Turquoise Blue S-GLF, Sumiplast Turquoise Blue G, Synten Blue P-BGFN, Terasil Blue BGE, Terasil Blue BGE 01, Terasil Blue BGE 01-200, Terasil BR Blue BGE 200-017, Terasil Brilliant Blue BGE, Teratop Blue BGE, Tersetile Turquoise GL, TS Turquoise Blue 606, Turquoise Blue S-GL
InChI formel InChI=1S/C20H17N3O5/c1-28-8-4-7-23-19(26)13-14(20(23)27)16(22)12-11(15(13)21)17(24)9-5-2-3-6-10(9)18(12)25/h2-3,5-6H,4,7-8,21-22H2,1H3
SMIL O=C1C=2C=CC=CC2C(=O)C=3C(N)=C4C(=O)N(C(=O)C4=C(N)C13)CCCOC
IUPAC navn 4,11-Diamino-2-(3-methoxypropyl)-1H-naphth[2,3-f]isoindole-1,3,5,10(2H)-tetrone
Molekylvægt (g/mol) 379.37
Formel vægt 379.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.