Få mere at vide
Disperse Blue 56 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disperse Blue 56 |
| CAS | 12217-79-7 |
| Molekylær formel | C14 H9 Cl N2 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,5-Diaminochloro-4,8-dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,5-Dihydroxy-4,8-diaminochloroanthraquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClN2O4/c15-4-3-7(19)10-11(12(4)17)14(21)9-6(18)2-1-5(16)8(9)13(10)20/h1-3,18-19H,16-17H2 |
| SMIL | Nc1ccc(O)c2C(=O)c3c(N)c(Cl)cc(O)c3C(=O)c12 |
| IUPAC navn | 1,5-diamino-2-chloro-4,8-dihydroxyanthracene-9,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.685 |
| Formel vægt | 304.025 |