missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Disperse Blue 373 (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30371173
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371173 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD5262201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Disperse Blue 373
CAS 51868-46-3
Molekylær formel C21 H21 Br N6 O6
Mængde 1 g
Synonym N-[2-[2-(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-5-(di-2-propen-1-ylamino)-4-methoxyphenyl]-acetamide, N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(di-2-propenylamino)-4-methoxyphenyl]- (9CI) Acetamide, N-[2-[2-(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-5-(di-2-propen-1-ylamino)-4-methoxyphenyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C21H21BrN6O6/c1-5-7-26(8-6-2)18-11-16(23-13(3)29)17(12-20(18)34-4)24-25-21-15(22)9-14(27(30)31)10-19(21)28(32)33/h5-6,9-12H,1-2,7-8H2,3-4H3,(H,23,29)/b25-24+
SMIL COc1cc(\N=N\c2c(Br)cc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(NC(=O)C)cc1N(CC=C)CC=C
IUPAC navn N-[5-[bis(prop-2-enyl)amino]-2-[(E)-(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-4-methoxyphenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 533.332
Formel vægt 532.071
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.