missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Disperse Blue 359, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disperse Blue 359 |
| CAS | 62570-50-7 |
| Molekylær formel | C17H13N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13N3O2/c1-2-20-12-7-9(8-18)15(19)14-13(12)16(21)10-5-3-4-6-11(10)17(14)22/h3-7,20H,2,19H2,1H3 |
| SMIL | CCNC1=C2C(=C(C(=C1)C#N)N)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O |
| IUPAC navn | 1-amino-4-(ethylamino)-9,10-dioxoanthracene-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.31 |
| Formel vægt | 291.1008 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?