Få mere at vide
Disperse Blue 102, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disperse Blue 102 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N5O4S/c1-3-19(8-12(22)9-21)11-4-5-13(10(2)6-11)17-18-15-16-7-14(25-15)20(23)24/h4-7,12,21-22H,3,8-9H2,1-2H3/b18-17+ |
| Formel vægt | 365.1158 |