Få mere at vide
Gilson DISPENSMAN™ Dispenser på flaske
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Beskrivelse
- Nøjagtig og reproducerbar dispensering: Dispenser hurtigt og nemt lige den nødvendige væske med en præcis volumenindstilling. Den indbyggede rekalibreringsmekanisme sikrer reproducerbarhed.
- Sikker og nem at bruge: hold din bænk og andre enheder sikre med anti-drypsystemet og tilbageføring af væske i flasken efter brug. Den glidende lydstyrkejustering muliggør enkel enhåndsbetjening og lydstyrkejustering.
- Fleksibel
- Kan tilpasses til enhver type væske med en nem kalibrering
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,012 |
| Vinkel | 90 °C |
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 8655-5 |
| Farve | Hvid, blå |
| Tæthed | 2,2 g/cm³ |
| Kanaler | 1 |
| Materiale | Polypropylen, ETFE, PTFE, FEP, Glas |
| Volumen (metrisk) | 2,5 ml |
| Vis mere |