Få mere at vide
Gilson DISPENSMAN™ Dispenser på flaske
Artikelnummer. 17780938 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17780938 50 ml
17740938 2,5 ml
17750938 5 ml
17760938 10 ml
17770938 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17780938 Leverandør Gilson Leverandørnr. F110105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4705.00 DKK
    4364.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 340.38 DKK
    7% Slukket
På lager
Brug denne flaske-top dispenser til bekvem, sikker og præcis levering af almindelige laboratorieopløsninger og opløsningsmidler.
  • Nøjagtig og reproducerbar dispensering: Dispenser hurtigt og nemt lige den nødvendige væske med en præcis volumenindstilling. Den indbyggede rekalibreringsmekanisme sikrer reproducerbarhed.
  • Sikker og nem at bruge: hold din bænk og andre enheder sikre med anti-drypsystemet og tilbageføring af væske i flasken efter brug. Den glidende lydstyrkejustering muliggør enkel enhåndsbetjening og lydstyrkejustering.
  • Fleksibel
  • Kan tilpasses til enhver type væske med en nem kalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,3
Vinkel 90°
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 8655-5
Farve Hvid, blå
Tæthed 2,2 g/cm³
Kanaler 1
Materiale Polypropylen, ETFE, PTFE, FEP, Glas
Volumen (metrisk) 50 ml
Vise Ingen
Til brug med (applikation) Udlevering af væske på flaske
Til brug med (udstyr) Flaske væsker
Inkluderer Leverandør
Inkrementer 1 mL
Maks. Tryk 600 mbar
Model- Dispensmand
Hals type Lige
Præcision ≤0,050
Mængde 1
Reproducbarhed Ja
Form Bar med dyse
Sterilitet Ikke steril
Temperatur (engelsk) <59 °F og >104 °F
Temperatur (metrisk) <15 °C og >40 °C
Viskositetsvurdering 500 mm² /s max
Volumen (engelsk) Reservoir 1,7 oz.
garanti 1 år
Højde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 20 cm
nr. pr. pakke 1