Få mere at vide
Gilson DISPENSMAN™ Dispenser på flaske
Artikelnummer. 17760938 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17760938 10 ml
17740938 2,5 ml
17750938 5 ml
17770938 25 ml
17780938 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17760938 Leverandør Gilson Leverandørnr. F110103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3255.00 DKK
    3016.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 238.16 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne flaske-top dispenser til bekvem, sikker og præcis levering af almindelige laboratorieopløsninger og opløsningsmidler.
  • Nøjagtig og reproducerbar dispensering: Dispenser hurtigt og nemt lige den nødvendige væske med en præcis volumenindstilling. Den indbyggede rekalibreringsmekanisme sikrer reproducerbarhed.
  • Sikker og nem at bruge: hold din bænk og andre enheder sikre med anti-drypsystemet og tilbageføring af væske i flasken efter brug. Den glidende lydstyrkejustering muliggør enkel enhåndsbetjening og lydstyrkejustering.
  • Fleksibel
  • Kan tilpasses til enhver type væske med en nem kalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,06
Vinkel 90°
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 8655-5
Farve Hvid, blå
Tæthed 2,2 g/cm³
Kanaler 1
Materiale Polypropylen, ETFE, PTFE, FEP, Glas
Volumen (metrisk) 10 ml
Vise Ingen
Til brug med (applikation) Udlevering af væske på flaske
Til brug med (udstyr) Flaske væsker
Inkluderer Leverandør
Inkrementer 0.2 mL
Maks. Tryk 600 mbar
Model- Dispensmand
Hals type Lige
Præcision ≤0,010
Mængde 1
Reproducbarhed Ja
Form Bar med dyse
Sterilitet Ikke steril
Temperatur (engelsk) <59 °F og >104 °F
Temperatur (metrisk) <15 °C og >40 °C
Viskositetsvurdering 500 mm² /s max
Volumen (engelsk) Reservoir 0,33 oz.
garanti 1 år
Højde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 20 cm
nr. pr. pakke 1