Få mere at vide
Honeywell™ Dispenseringssystem og dypperør
Artikelnummer. p-7230407 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Til brug med (udstyr):
200 l tromle uden dypperør
45 l tromle uden dypperør
Til 18 L tromle uden dykkerør
Kapacitet (metrisk):
18 l
45 l
200 l
Artikelnummer. 16871210
Brand: Honeywell™ 89857H1EA
Kun null tilbage
Dispenseringssystem og dypperør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Returbeholdertilbehør
Kapacitet (metrisk) 18 l
Til brug med (udstyr) Til 18 L tromle uden dykkerør
Mængde 1
Vægt (metrisk) 0.675 Kg