Få mere at vide
Honeywell™ Dispenseringssystem og dypperør
Artikelnummer. 16871210 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Til 18 L tromle uden dykkerør
Kapacitet (metrisk):
18 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Kapacitet (metrisk)
16871210 Til 18 L tromle uden dykkerør 18 l
16881210 - -
16891210 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16871210 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 89857H1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2265.00 DKK
    2198.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 66.33 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Dispenseringssystem og dypperør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Returbeholdertilbehør
Kapacitet (metrisk) 18 l
Til brug med (udstyr) Til 18 L tromle uden dykkerør
Mængde 1
Vægt (metrisk) 0.675 Kg