Beskrivelse
- Til brug med Titrette™ Burette på flaske
- Passer til alle serienummerområder
- *For 50mL instrumenter med serienumre, der begynder med 01-12 OG bogstaverne AJ, skal både dispenseringscylinder og titreringsrør bestilles som et par.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Dispensercylinder |
| Inkluderer | Ventilhoved til titrette |
| Til brug med (udstyr) | 10 ml Burette |