Få mere at vide
BRAND™ Dispensercylinder med ventilblok
Artikelnummer. 11663219 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
10 ml Titrette burette på flaske
50 ml Titrette burette på flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11663219
Brand: BRAND™ 707537
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Titrette™ Burette på flaske. Passer til alle serienummerområder.
  • Til brug med Titrette™ Burette på flaske
  • Passer til alle serienummerområder
  • *For 50mL instrumenter med serienumre, der begynder med 01-12 OG bogstaverne AJ, skal både dispenseringscylinder og titreringsrør bestilles som et par.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Dispensercylinder
Inkluderer Ventilhoved til titrette
Til brug med (udstyr) 50 ml Titrette burette på flaske