Beskrivelse
- Modstandsdygtige, kemisk stabile og UV-stabile beholdere
- Inkl. 2 påskruede udtag i forskellige størrelser
- 18 etiketter i 9 signalfarver og en flersproget sikkerhedslabel til indholdsmærkning i henhold til GHS
- Med stabile håndtag til ergonomisk håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fyldning af dåse |
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Sikker, ren og komfortabel udlevering af væsker på arbejdspladsen |
| Materiale | Polyethylen |
| Bredde (engelsk) | 10,24 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 260.00 mm |
| Højde (engelsk) | 20,59 tommer. |
| Højde (metrisk) | 523.00 mm |
| Show More |