Få mere at vide
asecos™ Udleveringsdåse
Artikelnummer. 17816496 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
5 l
10 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17816496 2 l
17836446 5 l
17856546 10 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17816496 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 36487
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dispenseringsdåsen giver mulighed for sikker, ren og komfortabel dispensering af væsker på arbejdspladsen.
  • Modstandsdygtige, kemisk stabile og UV-stabile beholdere
  • Inkl. 2 påskruede udtag i forskellige størrelser
  • 18 etiketter i 9 signalfarver og en flersproget sikkerhedslabel til indholdsmærkning i henhold til GHS
  • Med stabile håndtag til ergonomisk håndtering
Tekniske data
Produkttype Fyldning af dåse
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Sikker, ren og komfortabel udlevering af væsker på arbejdspladsen
Materiale Polyethylen
Bredde (engelsk) 5,51 tommer
Bredde (metrisk) 140.00 mm
Højde (engelsk) 12,44 tommer.
Højde (metrisk) 316.00 mm
Vægt (engelsk) 1.76 lb.
Vægt (metrisk) 0.8 kg