Få mere at vide
Interscience™ Dispenseringsenhed til fortyndere
Artikelnummer. 16322236
Skift visning
Til brug med (udstyr):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16322236 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
1 options
Artikelnummer. 16322236 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 513043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.00 DKK
    2050.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 54.60 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Sættet indeholder dele, der kræves til dispensering med fortyndere.
Inkluderer:
  • Sæt med silikoneslanger med indvendig diameter på 6,4 mm
  • GL45 skruelåg
  • Rørvægt
  • Dyse
  • Filter
Tekniske data
Produkttype Udleveringsslange
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Tilføjelse af dispenseringsenhed til Dilutor
Til brug med (udstyr) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite