Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Trace Analysis Analog-justerbare flasketopdispensere
Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og flaskeadaptere GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE)
Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), monteringsværktøj og flaskeadaptere GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE)
Materiale:
Platin iridium ventilfjeder
Tantal ventilfjeder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Afgangsrør, ventilmonterings-/kalibreringsværktøj, ETFE- og PTFE-adaptere (GL28, GL32, S40), teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), ydeevnecertifikat, betjeningsvejledning
- Enkelt at montere afgangsrør fås med eller uden integreret recirkulationsventil
- Designet uden yderligere tætningsringe for nem rengøring og vedligeholdelse
- Udskiftelig afgangsventil med sikkerhedsventil
- Olivenformet påfyldningsventil for fastere fastgørelse af påfyldningsrør
- Forbedret flowteknologi resulterer i hurtigere spædning
- Skærmet spor til sikker volumenindstilling på analoge dispensere
garanti
Et år
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0.5% (50μL) |
| Vinkel | 90° |
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Farve | Gray |
| Tæthed | Up to 3.8 g/cm3 |
| Oversigt | Uden recirkulationsventil |
| Kanaler | 1 |
| Materiale | Platin iridium ventilfjeder |
| Vis mere |