Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Trace Analysis Analog-justerbare flasketopdispensere
Artikelnummer. 15438103 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Inkluderer:
Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og flaskeadaptere GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE)
Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), monteringsværktøj og flaskeadaptere GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE)
Materiale:
Platin iridium ventilfjeder
Tantal ventilfjeder
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Materiale unitSize
15438103 Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), monteringsværktøj og flaskeadaptere GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE) Tantal ventilfjeder Hver
15408103 Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og flaskeadaptere GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE) Platin iridium ventilfjeder Hver
15428103 Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og flaskeadaptere GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE) Tantal ventilfjeder Hver
15418103 Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), monteringsværktøj og flaskeadaptere GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE) Platin iridium ventilfjeder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15438103 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4640241
Indeholder
Afgangsrør, ventilmonterings-/kalibreringsværktøj, ETFE- og PTFE-adaptere (GL28, GL32, S40), teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), ydeevnecertifikat, betjeningsvejledning
De Dispensette S Trace Analysis flaskedispenser er til præcis volumendispensering af medier med høj renhed til sporanalyse. Komponenterne i væskebanen er udvalgt til kun at indeholde materialer med den højeste renhed, såsom fluoroplast og safir. Resultatet er spormetalindhold i dispenseret væske generelt i det lave ppb-område, eller endda i et lavt ppt-område, afhængigt af anvendelsen.
  • Enkelt at montere afgangsrør fås med eller uden integreret recirkulationsventil
  • Designet uden yderligere tætningsringe for nem rengøring og vedligeholdelse
  • Udskiftelig afgangsventil med sikkerhedsventil
  • Olivenformet påfyldningsventil for fastere fastgørelse af påfyldningsrør
  • Forbedret flowteknologi resulterer i hurtigere spædning
  • Skærmet spor til sikker volumenindstilling på analoge dispensere
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0.5% (50μL)
Vinkel 90°
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farve Gray
Tæthed Up to 3.8 g/cm3
Oversigt Med recirkulationsventil
Kanaler 1
Materiale Tantal ventilfjeder
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Vise Analog
Til brug med (applikation) Dispensering af syrer, baser og hydrogenperoxid i volumenområdet fra 1 til 10 ml
Inkluderer Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), monteringsværktøj og flaskeadaptere GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE)
Inkrementer 0.2 mL
Præcision 0.1% (10μL)
Temperatur (engelsk) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Damptryk Up to 600 mbar
Viskositetsvurdering Up to 500 mm 2/s
garanti 2 Year