Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Trace Analysis Analog-justerbare flasketopdispensere
Artikelnummer. 15428103 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Inkluderer:
Dispensette S flaskepropdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, recirkulationsrør (valgfrit), monteringsværktøj og boddeladaptere GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE))
Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og bodleadaptere GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE))
Materiale:
Platin iridium ventilfjeder
Tantal ventilfjeder
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Materiale Pakningsstørrelse
15428103 Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og bodleadaptere GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE)) Tantal ventilfjeder Hver
15408103 Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og bodleadaptere GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE)) Platin iridium ventilfjeder Hver
15418103 Dispensette S flaskepropdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, recirkulationsrør (valgfrit), monteringsværktøj og boddeladaptere GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE)) Platin iridium ventilfjeder Hver
15438103 Dispensette S flaskepropdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, recirkulationsrør (valgfrit), monteringsværktøj og boddeladaptere GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE)) Tantal ventilfjeder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15428103 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4640240
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Indeholder
Afgangsrør, ventilmonterings-/kalibreringsværktøj, ETFE- og PTFE-adaptere (GL28, GL32, S40), teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), ydeevnecertifikat, betjeningsvejledning
Dispensette S Trace Analysis flaskedispenseren er til præcis volumendosering af højrenhedsmedier til sporanalyse.
  • Væskevejskomponenter indeholder kun materialer med højeste renhed, såsom fluorplast og safir
  • Et simpelt monteret udløbsrør tilgængeligt med eller uden integreret recirkulationsventil
  • Designet uden ekstra tætningsringe for nem rengøring og vedligeholdelse
  • Udskiftelig udløbsventil med sikkerhedsventil
  • Olivformet påfyldningsventil til fastere fastgørelse af påfyldningsrør
  • Forbedret flowteknologi resulterer i hurtigere priming
  • Scalloped track til sikker lydstyrkeindstilling på analoge dispensere
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,5 % (50 μl)
Vinkel 90°
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farve Grå
Tæthed Op til 3,8 g/cm3
Oversigt Uden recirkulationsventil
Kanaler 1
Materiale Tantal ventilfjeder
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Vise Analog
Til brug med (applikation) Dispensering af syrer, baser og hydrogenperoxid i volumenområdet fra 1 til 10 ml
Inkluderer Dispensette S flasketopdispenser (til GL 45 gevindflasker), DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og bodleadaptere GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) og S40 (PTFE))
Inkrementer 0.2 mL
Præcision 0,1 % (10 μl)
Temperatur (engelsk) 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C til 40 °C
Damptryk Op til 600 mbar
Viskositetsvurdering Op til 500 mm 2/s
garanti 2 år