Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Økologiske flaskedispensere med fast volumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7070752 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
Nøjagtighed:
0,5 % (25 μl)
0,5 % (50 μl)
Inkluderer:
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med et valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15418093
Brand: BRAND™ 4630231
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Udløbsrør, ventilmonterings/kalibreringsværktøj, polypropylenadaptere, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), præstationscertifikat, betjeningsvejledning
De Dispensette™ S Organic Fixed Volume Bottletop Dispensers har et flydende stempeldesign til lav-kraft betjening og ingen sliddele. Optimerede flowkanaler gør dispensering og priming endnu nemmere – især i instrumenter med store mængder. Designet til dispensering af organiske opløsningsmidler, koncentrerede syrer og peroxider.
  • Nyt afgangsrør, med eller uden recirkulationsventil
  • Nyt ventilsystem – ingen ekstra tætningsringe er nødvendige, hvilket letter rengøring og forberedelse til autoklavering
  • Enkel priming med optimerede flowkanaler
  • Mindre doseringskraft – især med instrumenter med stor volumen
  • Sikker lydstyrkeindstilling med indvendigt skulpteret spor (analoge justerbare instrumenter)
  • Drejet skruelåg – forstyrrer ikke dispensering
  • Nem at kalibrere og justere for at overholde GLP retningslinier
  • Nem at skille ad for rengøring
  • Udskiftelig påfyldnings- og afgangsventil med sikkerhedspære (låses, når afgangsrøret ikke er samlet)
  • 360° roterbar ventilblok tillader flaskeetiketten til ansigtet brugeren
  • Teleskopisk påfyldningsrør justeres nemt til forskellige flaskestørrelser
  • Digitale og analoge justerbare modeller
  • DE-M-mærkning
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,5 % (25 μl)
Vinkel 90°
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farve Gul
Tæthed Up to 2.2 g/cm3
Oversigt Med recirkulationsventil
Kanaler 1
Materiale Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE
Volumen (metrisk) 5 ml
Vise Analog
Til brug med (applikation) Dispensering af organiske opløsningsmidler, herunder klorerede og fluorerede kulbrinter (f.eks. trichlorfluorethan og dichlormethan), syrer som koncentreret HCl og HNO3 (undtagen HF), trifluoreddikesyre (TFA), tetrahydrofuran (THF) og peroxider
Inkluderer Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med et valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Præcision 0.1% (5μL)
Temperatur (engelsk) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Damptryk Up to 600 mbar
Viskositetsvurdering Up to 500 mm 2/s
garanti 2 Year