Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Økologiske flaskedispensere med fast volumen
Artikelnummer. 15438093 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
Nøjagtighed:
0,5 % (25 μl)
0,5 % (50 μl)
Inkluderer:
Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nøjagtighed Inkluderer Pakningsstørrelse
15438093 10 ml 0,5 % (50 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15418093 5 ml 0,5 % (25 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15408093 5 ml 0,5 % (25 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15428093 10 ml 0,5 % (50 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15438093 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4630241
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Udløbsrør, ventilmonterings/kalibreringsværktøj, polypropylenadaptere, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), præstationscertifikat, betjeningsvejledning
Dispensette™ S Organic Fixed Volume Bottletop Dispensers har et 'flydende stempel'-design til lavtryksdrift og uden sliddele. Optimerede flowkanaler gør dispensering og priming endnu nemmere – især i instrumenter med store mængder.
  • Nyt afgangsrør, med eller uden recirkulationsventil
  • Nyt ventilsystem – ingen ekstra tætningsringe er nødvendige, hvilket letter rengøring og forberedelse til autoklavering
  • Enkel priming med optimerede flowkanaler
  • Mindre doseringskraft – især med instrumenter med stor volumen
  • Sikker lydstyrkeindstilling med indvendigt skulpteret spor (analoge justerbare instrumenter)
  • Drejet skruelåg – forstyrrer ikke dispensering
  • Let at kalibrere og justere for at overholde GLP retningslinjerne
  • Nem at skille ad for rengøring
  • Udskiftelig påfyldnings- og udløbsventil med sikkerhedspære (låses, når udløbsrøret ikke er samlet)
  • 360° graders roterbar ventilblok tillader flaskeetiketten at vende brugeren mod
  • Teleskopisk påfyldningsrør justeres nemt til forskellige flaskestørrelser
  • Digitale og analoge justerbare modeller
  • DE-M-mærkning
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,5 % (50 μl)
Vinkel 90°
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farve Grå/Gul
Tæthed Op til 2,2 g/cm3
Oversigt Med recirkulationsventil
Kanaler 1
Materiale Borosilikatglas, Keramisk, ETFE, PFA, PTFE
Volumen (metrisk) 10 ml
Vise Analog
Til brug med (applikation) Dispensering af organiske opløsningsmidler, herunder klorerede og fluorerede kulbrinter (f.eks. trichlorfluorethan og dichlormethan), syrer som koncentreret HCl og HNO3 (undtagen HF), trifluoreddikesyre (TFA), tetrahydrofuran (THF) og peroxider
Inkluderer Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Præcision 0,1 % (10 μl)
Temperatur (engelsk) 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C til 40 °C
Damptryk Op til 600 mbar
Viskositetsvurdering Op til 500 mm 2/s
garanti 2 år