Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Organiske digitale flasketopdispensere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15498093 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Inkrementer:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
Nøjagtighed:
0,5 % (125 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (250 μl)
0,5 % (50 μl)
Inkluderer:
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med et valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med et valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15498093
Brand: BRAND™ 4630360
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Includes
Udløbsrør, ventilmonterings/kalibreringsværktøj, polypropylenadaptere, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), præstationscertifikat, betjeningsvejledning
Dispensette™ S Organiske digitale flasketopdispensere har et flydende stempeldesign til lav-kraft drift og ingen sliddele. Optimerede flowkanaler gør dispensering og priming endnu nemmere – især i instrumenter med store mængder. Designet til dispensering af organiske opløsningsmidler, koncentrerede syrer og peroxider.
  • Nyt afgangsrør, med eller uden recirkulationsventil
  • Nyt ventilsystem – ingen ekstra tætningsringe er nødvendige, hvilket letter rengøring og forberedelse til autoklavering
  • Enkel priming med optimerede flowkanaler
  • Mindre doseringskraft – især med instrumenter med stor volumen
  • Drejet skruelåg – forstyrrer ikke dispensering
  • Let at kalibrere og justere for at overholde GLP-retningslinjer
  • Nem at skille ad for rengøring
  • Udskiftelig påfyldnings- og afgangsventil med sikkerhedspære (låses, når afgangsrøret ikke er samlet)
  • 360°roterbar ventilblok gør, at flaskeetiketten vender mod brugeren
  • Teleskopisk påfyldningsrør justeres nemt til forskellige flaskestørrelser
  • Nem kalibreringsteknik til justering af kalibrering på få sekunder uden værktøj
  • DE-M-mærkning
Warranty
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nøjagtighed 0,5 % (250 μl)
Vinkel 90°
Produkttype Leverandør
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)
Certificeringer/compliance Certificeringer: ISO 9001
Farve Gul
Tæthed Up to 2.2 g/cm3
Oversigt Uden recirkulationsventil
Volumen (metrisk) 5 til 50 ml
Vise Digital
Til brug med (applikation) Til dispensering af organiske opløsningsmidler, herunder klorerede og fluorerede kulbrinter (f.eks. trichlorfluorethan og dichlormethan), syrer som koncentreret HCl og HNO3 (undtagen HF), trifluoreddikesyre (TFA), tetrahydrofuran (THF) og peroxider
Inkluderer Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40)
Inkrementer 0,2 ml
Præcision 0.1% (50μL)
Temperatur (engelsk) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Viskositetsvurdering Up to 500 mm 2/s