Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Organiske digitale flasketopdispensere
Dispensette™ S Organiske digitale flasketopdispensere har et flydende stempeldesign til lav-kraft drift og ingen sliddele. Optimerede flowkanaler gør dispensering og priming endnu nemmere – især i instrumenter med store mængder. Designet til dispensering af organiske opløsningsmidler, koncentrerede syrer og peroxider.
Brand: BRAND™ 4630350
3841.64 DKK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Indeholder:
Udløbsrør, ventilmonterings/kalibreringsværktøj, polypropylenadaptere, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), præstationscertifikat, betjeningsvejledning
Beskrivelse
- Nyt afgangsrør, med eller uden recirkulationsventil
- Nyt ventilsystem – ingen ekstra tætningsringe er nødvendige, hvilket letter rengøring og forberedelse til autoklavering
- Enkel priming med optimerede flowkanaler
- Mindre doseringskraft – især med instrumenter med stor volumen
- Drejet skruelåg – forstyrrer ikke dispensering
- Let at kalibrere og justere for at overholde GLP-retningslinjer
- Nem at skille ad for rengøring
- Udskiftelig påfyldnings- og afgangsventil med sikkerhedspære (låses, når afgangsrøret ikke er samlet)
- 360°roterbar ventilblok gør, at flaskeetiketten vender mod brugeren
- Teleskopisk påfyldningsrør justeres nemt til forskellige flaskestørrelser
- Nem kalibreringsteknik til justering af kalibrering på få sekunder uden værktøj
- DE-M-mærkning
Tjenester
Et år
Tekniske data
0,5 % (125 μl) | |
Leverandør | |
Certificeringer: ISO 9001 | |
Up to 2.2 g/cm3 | |
2,5 til 25 ml | |
Til dispensering af organiske opløsningsmidler, herunder klorerede og fluorerede kulbrinter (f.eks. trichlorfluorethan og dichlormethan), syrer som koncentreret HCl og HNO3 (undtagen HF), trifluoreddikesyre (TFA), tetrahydrofuran (THF) og peroxider | |
0.1 mL | |
59°F to 104°F | |
Up to 500 mm 2/s |
90° | |
Autoklaverbar (121 °C) | |
Gul | |
Uden recirkulationsventil | |
Digital | |
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 32-33, GL38, S40) | |
0.1% (25μL) | |
15°C to 40°C |
Videoer
-
Brand Dispensette S Cleaning
-
Brand Dispensette S Accessories
-
Brand Dispensette S Startup
-
Brand Dispensette S Teaser
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Sample Preparation, Filtration and Storage
Get up to 80% off some of our most popular products.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
68Hours
13Minutes
41Seconds
54New Offer Save Up to 87% -
Multiple Manufacturers
Illuminating Protein Pathways
Shining a light on the tools that drive protein discovery.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
-
Multiple Manufacturers
Genomics Powerhouse
Power your pipeline from PCR to sequencing.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
Days
5Hours
13Minutes
41Seconds
54