Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Flaskedispensere med fast volumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7070749 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Nøjagtighed:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (50 μl)
0,6 % (6 μl)
Inkluderer:
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med et valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15458053
Brand: BRAND™ 4600211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Udløbsrør, ventilmonterings/kalibreringsværktøj, polypropylenadaptere, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), præstationscertifikat, betjeningsvejledning
De Dispensette™ S Fixed Volume Bottletop Dispensere har et flydende stempeldesign til lav-kraft betjening og ingen sliddele. Optimerede flowkanaler gør dispensering og priming endnu nemmere – især i instrumenter med store mængder. Designet til generelle dispenseringsopgaver.
  • Nyt afgangsrør, med eller uden recirkulationsventil
  • Nyt ventilsystem – ingen ekstra tætningsringe er nødvendige, hvilket letter rengøring og forberedelse til autoklavering
  • Enkel priming med optimerede flowkanaler
  • Mindre doseringskraft – især med instrumenter med stor volumen
  • Sikker lydstyrkeindstilling med indvendigt skulpteret spor (analoge justerbare instrumenter)
  • Drejet skruelåg – forstyrrer ikke dispensering
  • Nem at kalibrere og justere for at overholde GLP retningslinier
  • Nem at skille ad for rengøring
  • Udskiftelig påfyldnings- og afgangsventil med sikkerhedspære (låses, når afgangsrøret ikke er samlet)
  • 360° roterbar ventilblok tillader flaskeetiketten til ansigtet brugeren
  • Teleskopisk påfyldningsrør justeres nemt til forskellige flaskestørrelser
  • Digitale og analoge justerbare modeller
  • DE-M-mærkning
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,6 % (6 μl)
Vinkel 90°
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farve Rød
Tæthed Up to 2.2 g/cm3
Oversigt Med recirkulationsventil
Kanaler 1
Materiale Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE
Volumen (metrisk) 1 ml
Vise None
Til brug med (applikation) Dispensering af aggressive reagenser, herunder koncentrerede baser og syrer som H3PO4, H2SO4 (undtagen f.eks. HCl, HNO3 og HF), saltopløsninger samt mange organiske opløsningsmidler
Inkluderer Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med et valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Præcision 0.1% (1 μL)
Temperatur (engelsk) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Damptryk Up to 600 mbar
Viskositetsvurdering Up to 500 mm 2/s
garanti 2 Year