Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Flaskedispensere med fast volumen
Artikelnummer. 15498053 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Nøjagtighed:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (50 μl)
0,6 % (6 μl)
Inkluderer:
Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nøjagtighed Inkluderer Pakningsstørrelse
15498053 5 ml 0,5 % (25 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15458053 1 ml 0,6 % (6 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15478053 2 ml 0,5 % (10 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15438063 10 ml 0,5 % (50 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15448053 1 ml 0,6 % (6 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15468053 2 ml 0,5 % (10 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15488053 5 ml 0,5 % (25 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15408063 10 ml 0,5 % (50 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15498053 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4600231
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Udløbsrør, ventilmonterings/kalibreringsværktøj, polypropylenadaptere, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), præstationscertifikat, betjeningsvejledning
Dispensette™ S Fixed Volume flasketopdispenserne har et 'flydende stempel'-design til lavtryksdrift og uden sliddele. Optimerede flowkanaler gør dispensering og priming endnu nemmere – især i instrumenter med store mængder.
  • Nyt afgangsrør, med eller uden recirkulationsventil
  • Nyt ventilsystem – ingen ekstra tætningsringe er nødvendige, hvilket letter rengøring og forberedelse til autoklavering
  • Enkel priming med optimerede flowkanaler
  • Mindre doseringskraft – især med instrumenter med stor volumen
  • Sikker lydstyrkeindstilling med indvendigt skulpteret spor (analoge justerbare instrumenter)
  • Drejet skruelåg – forstyrrer ikke dispensering
  • Let at kalibrere og justere for at overholde GLP retningslinjerne
  • Nem at skille ad for rengøring
  • Udskiftelig påfyldnings- og udløbsventil med sikkerhedspære (låses, når udløbsrøret ikke er samlet)
  • 360° graders roterbar ventilblok tillader flaskeetiketten at vende brugeren mod
  • Teleskopisk påfyldningsrør justeres nemt til forskellige flaskestørrelser
  • Digitale og analoge justerbare modeller
  • DE-M-mærkning
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,5 % (25 μl)
Vinkel 90°
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farve Grå/Rød
Tæthed Op til 2,2 g/cm3
Oversigt Med recirkulationsventil
Kanaler 1
Materiale Borosilikatglas, Keramisk, ETFE, PFA, PTFE
Volumen (metrisk) 5 ml
Vise Ingen
Til brug med (applikation) Dispensering af aggressive reagenser, herunder koncentrerede baser og syrer som H3PO4, H2SO4 (undtagen f.eks. HCl, HNO3 og HF), saltopløsninger samt mange organiske opløsningsmidler
Inkluderer Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Præcision 0,1 % (5 μl)
Temperatur (engelsk) 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C til 40 °C
Damptryk Op til 600 mbar
Viskositetsvurdering Op til 500 mm 2/s
garanti 2 år