Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Digitale flasketopdispensere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15478073 Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, recirculation valve with an optional recirculation tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, recirculation valve with an optional recirculation tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 32-33, GL38, S40)
Volumen (metrisk):
0,1 til 1 ml
0,2 til 2 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Inkrementer:
0.005 mL
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Nøjagtighed:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (125 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (250 μl)
0,5 % (50 μl)
0,6 % (6 μl)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15478073
Brand: BRAND™ 4600350
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Udløbsrør, ventilmonterings/kalibreringsværktøj, polypropylenadaptere, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), præstationscertifikat, betjeningsvejledning
Dispensette™ S Digitale flasketopdispensere har et flydende stempeldesign til lav-kraft drift og ingen sliddele. Optimerede flowkanaler gør dispensering og priming endnu nemmere – især i instrumenter med store mængder. Designet til generelle dispenseringsopgaver.
Dispensette™ S Digitale flasketopdispensere har et flydende stempeldesign til lav-kraft drift og ingen sliddele. Optimerede flowkanaler gør dispensering og priming endnu nemmere – især i instrumenter med store mængder. Designet til g
  • Nyt afgangsrør, med eller uden recirkulationsventil
  • Nyt ventilsystem – ingen ekstra tætningsringe er nødvendige, hvilket letter rengøring og forberedelse til autoklavering
  • Enkel priming med optimerede flowkanaler
  • Mindre doseringskraft – især med instrumenter med stor volumen
  • Nem kalibreringsteknik til kalibreringsjustering på få sekunder uden værktøj
  • Drejet skruelåg – forstyrrer ikke dispensering
  • Let at kalibrere og justere for at overholde GLP-retningslinjer
  • Nem at skille ad for rengøring
  • Udskiftelig påfyldnings- og afgangsventil med sikkerhedspære (låses, når afgangsrøret ikke er samlet)
  • 360°roterbar ventilblok gør, at flaskeetiketten vender mod brugeren
  • Teleskopisk påfyldningsrør justeres nemt til forskellige flaskestørrelser
  • DE-M-mærkning
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,5 % (125 μl)
Vinkel 90°
Produkttype Leverandør
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)
Certificeringer/compliance Certificeringer: ISO 9001
Farve Rød
Tæthed Up to 2.2 g/cm3
Oversigt Uden recirkulationsventil
Volumen (metrisk) 2,5 til 25 ml
Vise Digital
Til brug med (applikation) Dispensering af aggressive reagenser, herunder koncentrerede baser og syrer som H3PO4, H2SO4 (undtagen f.eks. HCl, HNO3 og HF), saltopløsninger samt mange organiske opløsningsmidler
Inkluderer Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 32-33, GL38, S40)
Inkrementer 0.1 mL
Præcision 0.1% (25μL)
Temperatur (engelsk) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Viskositetsvurdering Up to 500 mm 2/s