Indeholder
Udløbsrør, ventilmonterings/kalibreringsværktøj, polypropylenadaptere, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), præstationscertifikat, betjeningsvejledning
Dispensette™ S Digitale flasketopdispensere har et flydende stempeldesign til lav-kraft drift og ingen sliddele. Optimerede flowkanaler gør dispensering og priming endnu nemmere – især i instrumenter med store mængder. Designet til g
- Nyt afgangsrør, med eller uden recirkulationsventil
- Nyt ventilsystem – ingen ekstra tætningsringe er nødvendige, hvilket letter rengøring og forberedelse til autoklavering
- Enkel priming med optimerede flowkanaler
- Mindre doseringskraft – især med instrumenter med stor volumen
- Easy Calibration Teknik til kalibreringsjustering på sekunder uden værktøj
- Drejet skruelåg – forstyrrer ikke dispensering
- Let at kalibrere og justere for at overholde GLP retningslinjerne
- Nem at skille ad for rengøring
- Udskiftelig påfyldnings- og udløbsventil med sikkerhedspære (låses, når udløbsrøret ikke er samlet)
- 360° graders roterbar ventilblok tillader flaskeetiketten at vende brugeren mod
- Teleskopisk påfyldningsrør justeres nemt til forskellige flaskestørrelser
- DE-M-mærkning
garanti
Et år
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0,5 % (10 μl) |
| Vinkel | 90° |
| Produkttype | Leverandør |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Certificeringer: ISO 9001 |
| Farve | Grå/Rød |
| Tæthed | Op til 2,2 g/cm3 |
| Oversigt | Uden recirkulationsventil |
| Volumen (metrisk) | 0,2 til 2 ml |
| Vise | Digital |
| Vis mere |