Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Organiske analoge justerbare flasketopdispensere
Artikelnummer. 15448083 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Inkrementer:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
Nøjagtighed:
0,5 % (125 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (250 μl)
0,5 % (50 μl)
0,5 % (500 μl)
Inkluderer:
Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40)
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkrementer Nøjagtighed Inkluderer Pakningsstørrelse
15448083 1 til 10 ml 0,2 ml 0,5 % (50 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15428083 0,5 til 5 ml 0,1 ml 0,5 % (25 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15468083 2,5 til 25 ml 0,5 ml 0,5 % (125 μl) Dispensette S flasketopdispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40) Hver
15488083 5 til 50 ml 1,0 ml 0,5 % (250 μl) Dispensette S flasketopdispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40) Hver
15477361 10 til 100 ml 1,0 ml 0,5 % (500 μl) Dispensette S flasketopdispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40) Hver
15418083 0,5 til 5 ml 0,1 ml 0,5 % (25 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15438083 1 til 10 ml 0,2 ml 0,5 % (50 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Hver
15458083 2,5 til 25 ml 0,5 ml 0,5 % (125 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40) Hver
15478083 5 til 50 ml 1,0 ml 0,5 % (250 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40) Hver
15498083 10 til 100 ml 1,0 ml 0,5 % (500 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15448083 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4630141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4033.07 DKK
    3068.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 964.37 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Udløbsrør, ventilmonterings/kalibreringsværktøj, polypropylenadaptere, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), præstationscertifikat, betjeningsvejledning
Dispensette™ S Organic Analog Bottletop-dispensererne har et 'flydende stempel'-design til lavtryksdrift og uden sliddele. Optimerede flowkanaler gør dispensering og priming endnu nemmere – især i instrumenter med store mængder.
  • Nyt afgangsrør, med eller uden recirkulationsventil
  • Nyt ventilsystem – ingen ekstra tætningsringe er nødvendige, hvilket letter rengøring og forberedelse til autoklavering
  • Enkel priming med optimerede flowkanaler
  • Mindre doseringskraft – især med instrumenter med stor volumen
  • Sikker lydstyrkeindstilling med indvendigt skulpteret spor (analoge justerbare instrumenter)
  • Drejet skruelåg – forstyrrer ikke dispensering
  • Let at kalibrere og justere for at overholde GLP retningslinjerne
  • Nem at skille ad for rengøring
  • Udskiftelig påfyldnings- og udløbsventil med sikkerhedspære (låses, når udløbsrøret ikke er samlet)
  • 360° graders roterbar ventilblok tillader flaskeetiketten at vende brugeren mod
  • Teleskopisk påfyldningsrør justeres nemt til forskellige flaskestørrelser
  • DE-M-mærkning
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,5 % (50 μl)
Vinkel 90°
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farve Grå/Gul
Tæthed Op til 2,2 g/cm3
Oversigt Med recirkulationsventil
Kanaler 1
Materiale Borosilikatglas, Keramisk, ETFE, PFA, PTFE
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Vise Analog
Til brug med (applikation) Dispensering af organiske opløsningsmidler, herunder klorerede og fluorerede kulbrinter (f.eks. trichlorfluorethan og dichlormethan), syrer som koncentreret HCl og HNO3 (undtagen HF), trifluoreddikesyre (TFA), tetrahydrofuran (THF) og peroxider
Inkluderer Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Inkrementer 0,2 ml
Præcision 0,1 % (10 μl)
Temperatur (engelsk) 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C til 40 °C
Damptryk Op til 600 mbar
Viskositetsvurdering Op til 500 mm 2/s
garanti 2 år