Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Organiske analoge justerbare flasketopdispensere
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Inkrementer:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
Nøjagtighed:
0,5 % (125 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (250 μl)
0,5 % (50 μl)
0,5 % (500 μl)
Inkluderer:
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med et valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med et valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Udløbsrør, ventilmonterings/kalibreringsværktøj, polypropylenadaptere, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), præstationscertifikat, betjeningsvejledning
- Nyt afgangsrør, med eller uden recirkulationsventil
- Nyt ventilsystem – ingen ekstra tætningsringe er nødvendige, hvilket letter rengøring og forberedelse til autoklavering
- Enkel priming med optimerede flowkanaler
- Mindre doseringskraft – især med instrumenter med stor volumen
- Sikker lydstyrkeindstilling med indvendigt skulpteret spor (analoge justerbare instrumenter)
- Drejet skruelåg – forstyrrer ikke dispensering
- Let at kalibrere og justere for at overholde GLP-retningslinjer
- Nem at skille ad for rengøring
- Udskiftelig påfyldnings- og afgangsventil med sikkerhedspære (låses, når afgangsrøret ikke er samlet)
- 360°roterbar ventilblok gør, at flaskeetiketten vender mod brugeren
- Teleskopisk påfyldningsrør justeres nemt til forskellige flaskestørrelser
- DE-M-mærkning
garanti
Et år
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0,5 % (25 μl) |
| Vinkel | 90° |
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar (121 °C) |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Farve | Gul |
| Tæthed | Up to 2.2 g/cm3 |
| Oversigt | Uden recirkulationsventil |
| Kanaler | 1 |
| Materiale | Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE |
| Vis mere |