Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Analoge justerbare flasketopdispensere
Artikelnummer. p-7070748 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 1 ml
0,2 til 2 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Nøjagtighed:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (125 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (250 μl)
0,5 % (50 μl)
0,5 % (500 μl)
0,6 % (6 μl)
Inkluderer:
Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40)
Inkrementer:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nøjagtighed Inkluderer Inkrementer Pakningsstørrelse
15478043 0,1 til 1 ml 0,6 % (6 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,02 ml Hver
15498043 0,2 til 2 ml 0,5 % (10 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,05 ml Hver
15429032 0,5 til 5 ml 0,5 % (25 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,1 ml Hver
15444952 1 til 10 ml 0,5 % (50 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,2 ml Hver
15454942 2,5 til 25 ml 0,5 % (125 μl) Dispensette S flasketopdispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40) 0,5 ml Hver
15406932 5 til 50 ml 0,5 % (250 μl) Dispensette S flasketopdispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40) 1,0 ml -
15417361 10 til 100 ml 0,5 % (500 μl) Dispensette S flasketopdispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40) 1,0 ml Hver
15468043 0,1 til 1 ml 0,6 % (6 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,02 ml Hver
15488043 0,2 til 2 ml 0,5 % (10 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,05 ml Hver
15408053 0,5 til 5 ml 0,5 % (25 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,1 ml Hver
15418053 1 til 10 ml 0,5 % (50 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fylderør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,2 ml Hver
15428053 2,5 til 25 ml 0,5 % (125 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40) 0,5 ml Hver
15438053 5 til 50 ml 0,5 % (250 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40) 1,0 ml Hver
15492823 10 til 100 ml 0,5 % (500 μl) Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40) 1,0 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15478043 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4600101
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Udløbsrør, ventilmonterings/kalibreringsværktøj, polypropylenadaptere, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), præstationscertifikat, betjeningsvejledning
Dispensette™ S Analog flasketopdispensere har et 'flydende stempel'-design til lavkraftsdrift og uden sliddele. Optimerede flowkanaler gør dispensering og priming endnu nemmere – især i instrumenter med store mængder.
  • Nyt afgangsrør, med eller uden recirkulationsventil
  • Nyt ventilsystem – ingen ekstra tætningsringe er nødvendige, hvilket letter rengøring og forberedelse til autoklavering
  • Enkel priming med optimerede flowkanaler
  • Mindre doseringskraft – især med instrumenter med stor volumen
  • Sikker lydstyrkeindstilling med indvendigt skulpteret spor (analoge justerbare instrumenter)
  • Drejet skruelåg – forstyrrer ikke dispensering
  • Let at kalibrere og justere for at overholde GLP retningslinjerne
  • Nem at skille ad for rengøring
  • Udskiftelig påfyldnings- og udløbsventil med sikkerhedspære (låses, når udløbsrøret ikke er samlet)
  • 360° graders roterbar ventilblok tillader flaskeetiketten at vende brugeren mod
  • Teleskopisk påfyldningsrør justeres nemt til forskellige flaskestørrelser
  • DE-M-mærkning
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,6 % (6 μl)
Vinkel 90°
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farve Grå/Rød
Tæthed Op til 2,2 g/cm3
Oversigt Med recirkulationsventil
Kanaler 1
Materiale Borosilikatglas, Keramisk, ETFE, PFA, PTFE
Volumen (metrisk) 0,1 til 1 ml
Vise Analog
Til brug med (applikation) Dispensering af aggressive reagenser, herunder koncentrerede baser og syrer som H3PO4, H2SO4 (undtagen f.eks. HCl, HNO3 og HF), saltopløsninger samt mange organiske opløsningsmidler
Inkluderer Dispensette S flaskeprop-dispenser, en GL 45 gevindflaskeadapter, DE-M mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk fyldningsrør, recirkulationsventil med valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Inkrementer 0,02 ml
Præcision 0,1 % (1 μl)
Temperatur (engelsk) 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C til 40 °C
Damptryk Op til 600 mbar
Viskositetsvurdering Op til 500 mm 2/s
garanti 2 år