Få mere at vide
BRAND™ Dispensette™ S Analoge justerbare flasketopdispensere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15428053 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 1 ml
0,2 til 2 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Nøjagtighed:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (125 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (250 μl)
0,5 % (50 μl)
0,5 % (500 μl)
0,6 % (6 μl)
Inkluderer:
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med et valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsventil med et valgfrit recirkulationsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40)
Inkrementer:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15428053
Brand: BRAND™ 4600150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Udløbsrør, ventilmonterings/kalibreringsværktøj, polypropylenadaptere, teleskopisk påfyldningsrør, recirkulationsrør (valgfrit), præstationscertifikat, betjeningsvejledning
Dispensette™ S Analoge flasketopdispensere har et flydende stempeldesign til lav-kraft drift og ingen sliddele. Optimerede flowkanaler gør dispensering og priming endnu nemmere – især i instrumenter med store mængder. Designet til generelle dispenseringsopgaver.
  • Nyt afgangsrør, med eller uden recirkulationsventil
  • Nyt ventilsystem – ingen ekstra tætningsringe er nødvendige, hvilket letter rengøring og forberedelse til autoklavering
  • Enkel priming med optimerede flowkanaler
  • Mindre doseringskraft – især med instrumenter med stor volumen
  • Sikker lydstyrkeindstilling med indvendigt skulpteret spor (analoge justerbare instrumenter)
  • Drejet skruelåg – forstyrrer ikke dispensering
  • Let at kalibrere og justere for at overholde GLP-retningslinjer
  • Nem at skille ad for rengøring
  • Udskiftelig påfyldnings- og afgangsventil med sikkerhedspære (låses, når afgangsrøret ikke er samlet)
  • 360°roterbar ventilblok gør, at flaskeetiketten vender mod brugeren
  • Teleskopisk påfyldningsrør justeres nemt til forskellige flaskestørrelser
  • DE-M-mærkning
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,5 % (125 μl)
Vinkel 90°
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farve Rød
Tæthed Up to 2.2 g/cm3
Oversigt Uden recirkulationsventil
Kanaler 1
Materiale Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE
Volumen (metrisk) 2,5 til 25 ml
Vise Analog
Til brug med (applikation) Dispensering af aggressive reagenser, herunder koncentrerede baser og syrer som H3PO4, H2SO4 (undtagen f.eks. HCl, HNO3 og HF), saltopløsninger samt mange organiske opløsningsmidler
Inkluderer Dispensette S flasketopdispenser, GL 45 gevindadapter til flasker, DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, monteringsværktøj og polypropylenadaptere (GL 32-33, GL38, S40)
Inkrementer 0,5 ml
Præcision 0.1% (25 μL)
Temperatur (engelsk) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Damptryk Up to 600 mbar
Viskositetsvurdering Up to 500 mm 2/s
garanti 2 Year