Få mere at vide
BRAND™ Trådadaptere til flasketopdispenser
Artikelnummer. p-6830035 Shop alle Brand produkter
Materiale:
ETFE
PTFE
Polypropylen
Rustfrit stål
Trådstørrelse:
2'' (ydre gevind), 3/4 in. (indre tråd)
32 GL (indvendig gevind)
32 GL (ydre gevind)
GL 32/38
GL 45/35
GL 45/38
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10373821
Brand: BRAND™ 704338
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af rustfrit stål, PTFE, ETFE eller polypropylen. Trådadaptere til flasketopdispenser fås i en række forskellige gevindstørrelser. Til brug med Dispensette™ , seripettor™ , Titrette™ , eller QuikSip™ dispensere på flaske.
  • Fremstillet af rustfrit stål, PTFE, ETFE eller polypropylen.
  • Til brug med Dispensette™ , seripettor™ , Titrette™ , eller QuikSip™ dispensere på flaske.
  • Fås i en række trådstørrelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispenser trådadapter
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Titrette™
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse GL 32/38