Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Facial Tissue Dispenser
Artikelnummer. 12691336 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Farve:
Sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12691336
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 7820
Promotes hygiene and helps control costs. Facial Tissue Dispenser improves staff and customer comfort and care.
  • Quick-fill, hassle-free maintenance
  • Wall-mounted
  • Chromed metallic silver finish
  • Ideal for dispensing facial tissues in office areas and hotel washrooms that maintain a luxury image
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Facial Tissue Dispenser
Farve Sølv
Dybde (engelsk) 2.4 in.
Dybde (metrisk) 6 cm
Længde (engelsk) 11 in.
Længde (metrisk) 28.2 cm
Bredde (engelsk) 10.6 in.
Bredde (metrisk) 26.9 cm
Højde (engelsk) 5.7 in.
Højde (metrisk) 14.5 cm
Holder Facial Tissue
Materiale Plastic
Montering Freestanding
Antal rum 1
Produkt stil Top Loading
Mængde 1 Ea.