Få mere at vide
Fisherbrand™ Catalyst PharMed BPT Formulation Pump Tubing
Artikelnummer. 15531305 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15531305
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Available in standard 15m Lengths.
    • Includes platinum-cured silicone, two TPEs and long-life PVC tubing material
    • Available in both thin and thick wall configurations
Tekniske data
Oversigt Catalyst pump tubing
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm