Learn More
Masterflex™ Lige rørforbindelse
Product Code. 15531295
Change view
Click to view available options
Diameter (engelsk) Indre:
0,19 tommer
0,25 tommer
0,31 tommer.
0,38 tommer.
Unit Size:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (engelsk) Indre unitSize
15531295 0,19 tommer Pakke med 10
12683606 0,25 tommer Pakke med 10
15511295 0,31 tommer. Pakke med 10
15521295 0,38 tommer. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15531295 Supplier Masterflex™ Supplier No. 4062257
Add to basket
Add to basket
Med modhager beslag.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Ethylenoxid/Gamma steriliseret
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,19 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 0.48 cm
Materiale Polypropylen
Steriliseringsmetode ETO eller Gamma
Inkluderer Beslag med modhager
Produkttype Lige rørforbindelse