Få mere at vide
Masterflex™ Lige rørforbindelse
Artikelnummer. 15521295
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,19 tommer
0,25 tommer
0,31 tommer.
0,38 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre unitSize
15521295 0,38 tommer. Pakke med 10
15531295 0,19 tommer Pakke med 10
12683606 0,25 tommer Pakke med 10
15511295 0,31 tommer. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15521295 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 4061002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 DKK
    193.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 19.35 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med modhager beslag.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Ethylenoxid/Gamma steriliseret
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,38 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.97 cm
Materiale Polypropylen
Steriliseringsmetode ETO eller Gamma
Inkluderer Beslag med modhager
Produkttype Lige rørforbindelse