Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Ethylenoxid/Gamma steriliseret
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0,25 tommer |
| Materiale | Polypropylen |
| Steriliseringsmetode | ETO eller Gamma |
| Inkluderer | Beslag med modhager |
| Produkttype | Lige rørforbindelse |