Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 12,5 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/compliance | ISO 8655 |
| Til brug med (applikation) | Til dispensering af væsker med høj viskositet, højt damptryk |
| Produkttype | Dispenser Tip |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |