Få mere at vide
Fisherbrand™ Dispenser tips
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
5,0 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Certificeringer/compliance | ISO 8655 |
| Til brug med (applikation) | Til dispensering af væsker med høj viskositet, højt damptryk |
| Produkttype | Dispenser Tip |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |