Få mere at vide
Fisherbrand™ Dispenser tips
Artikelnummer. 15153646 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
5,0 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 15153646
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robuste, stabile og holdbare dispenserspidser til flere mærker af pipetter. Til dispensering af væsker med høj viskositet og højt damptryk.
  • Disse engangsspidser er velegnede til følgende flere dispensere:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ berør / S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ og Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1,25 ml
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance ISO 8655
Til brug med (applikation) Til dispensering af væsker med høj viskositet, højt damptryk
Produkttype Dispenser Tip