Få mere at vide
Neville and More™ Simplicity Lotion Pump Dispenser
Artikelnummer. 12735298
:
Capacity: 250mL
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12735298
Brand: Neville and More™ 024040250BEWTLPW
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
HDPE Simplicity bottle with 24mm/410 White lotion pump.
  • Dispense lotion, shampoo, conditioner, and many other viscous liquids.
  • Constructed from HDPE.
Tekniske data
Mængde 6/Pk.
Type Pump Dispenser
Materiale HDPE
Farve White
Kapacitet (metrisk) 250 mL