Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Lille rullevisker dispenser
Beskrivelse
- Ingen berøringsdispensering, hjælper med at reducere forurening og spredning af bakterier
- Kan vægmonteres for nemheds skyld
- Designet til at hjælpe med at øge produktiviteten og reducere spild
- Praktisk og let at rengøre design med en hvid plastfinish uden snavs eller støvfælder
- Problemfri vedligeholdelse holder omkostningerne nede i områder med hårdt brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndklæde dispenser |
| Farve | Hvid |
| Dybde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Dybde (metrisk) | 15 cm |
| Længde (engelsk) | 5,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 14.8 cm |
| Bredde (engelsk) | 11,7 tommer |
| Bredde (metrisk) | 29.6 cm |
| Holder | Servietter |
| Materiale | Plast |
| Vis mere |