Få mere at vide
Kartell™ Dispenser Dosipet HF
Artikelnummer. 10151813
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 til 25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10151813 2,5 til 25 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10151813 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 8308100
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Doseringsanordninger er designet til specifik brug med flussyreopløsninger
  • De interne komponenter, der kommer i kontakt med disse løsninger, er fremstillet af materialer af høj kvalitet og høj modstandsdygtighed (PTFE og platin-iridium), fuldstændig inert med flussyre
  • Komplet med PTFE stempel
  • CE-mærke
  • IVD
  • Tekniske data
    Volumen (metrisk) 2,5 til 25 ml
    Inkrementer 0.5 mL
    Model- Dosipet HF-25
    Præcision ±0,15
    Trådstørrelse 45 GL