Få mere at vide
Fisherbrand™ Dispenser Box Top til Parafilm™ M
Artikelnummer. 16390412 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Parafilm
Artikelnummer. Holder
16390412 Parafilm
1 options
Artikelnummer. 16390412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 DKK
    194.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.66 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Box Top Dispenser er en nem applikation uden rod.
  • Plads til to 50 mm (2-tommer) eller en 100 mm (4-tommer) Parafilm™ M ruller
  • Nem påføring, placer blot dispenseren oven på Parafilm™ M boks og træk forseglingsfilmen igennem, det er ikke nødvendigt at fjerne ruller fra emballagen
  • Indbygget sikkerhedsklinge glider og skærer uden fare for fingerspidserne og eliminerer behovet for saks
  • Leveres med to sikkerhedsklinger, yderligere udskiftningsklinger kan købes
  • Fremstillet af ABS-plast, hvilket gør enheden nem at rengøre
Tekniske data
Produkttype Filmdispenser
Farve Neutral
Længde (metrisk) 12.3 cm
Bredde (engelsk) 6,8 tommer
Bredde (metrisk) 17.2 cm
Højde (metrisk) 9.9 cm
Holder Parafilm
Materiale ABS
Antal rum 1
Oversigt Fisherbrand™ Dispenser Box Top til Parafilm
Til brug med (applikation) fartøjer, Labware
Til brug med (udstyr) Forseglingsfilm, Parafilm M
Inkluderer Klinge
Mængde 1 stk.
Størrelse Standard