Få mere at vide
BRAND™ Dispenserboks til Schulke servietter
Artikelnummer. 15431945 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
230 x 280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15431945 230 x 280 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15431945 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 44875
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00 DKK
    166.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.73 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Dispenserboks designet til at indeholde desinficerende fleeceservietter.
  • Til brug i store mængder kan servietter gennemvædes med flydende desinfektionsmiddel direkte i den praktiske dispenserboks
  • Holder op til 28 dage
  • Brugen af overfladedesinfektionsmiddel Pursept™ EN Xpress anbefales
  • Kan rumme op til 70 servietter
  • Genopfyldelig og kan lukkes godt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispenser boks
Dimensioner (L x B) 230 x 280 mm
Til brug med (udstyr) Plads til 70 fleeceservietter
Inkluderer Tom