Få mere at vide
Poulten Graf™ Dispenser adapter 101.091-38 PTFE hvid GL38 Optifix
Artikelnummer. 10208260
Artikelnummer. 10208260
Brand: Poulten Graf™ 101 09138
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til stærke syrer (ekskl. HF) og aggressive kemikalier. Synlig dispenseringsproces, dispenseringsstempel lavet af PTFE-hylstret, massivt glas, med ekstra tætningslæbe for enden af stemplet for at forhindre sure dampe og lugte i at slippe ud.