Få mere at vide
Disparlure 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325477
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325477 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325477 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12971000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dispalure
CAS 29804-22-6
Analyt- eller komponentnavne Dispalure
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C19 H38 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Octadecane, 7,8-epoxy-2-methyl-, cis- (8CI), Oxirane, 2-decyl-3-(5-methylhexyl)-, cis-, rel-(2R,3S)-2-Decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane, (Z)-7,8-Epoxy-2-methyloctadecane, (±)-Disparlure, (±)-cis-Disparlure, 7,8-cis-Epoxy-2-methyloctadecane, Atralymon, Disparlure, ENT 34886, Epoxan, SPLAT GM, cis-7,8-Epoxy-2-methyloctadecane
InChI formel InChI=1S/C19H38O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-15-18-19(20-18)16-13-12-14-17(2)3/h17-19H,4-16H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1
SMIL CCCCCCCCCC[C@H]1O[C@H]1CCCCC(C)C
IUPAC navn (2R,3S)-2-decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 282.5044
Mængde 1 ml
Formel vægt 282.2923 g/mol