Få mere at vide
Disopyramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disopyramide |
| CAS | 3737-09-5 |
| Molekylær formel | C21 H29 N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Disopyramide, 2-Pyridineacetamide, α-[2-(diisopropylamino)ethyl]-α-phenyl- (7CI,8CI), α-[2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-α-phenyl-2-pyridineacetamide, (RS)-disopyramide, (±)-Disopyramide, 4-Diisopropylamino-2-phenyl-2-(2-pyridyl)butyramide, Dicorantil, H 3292, Isorythm, Lispine, Ritmilen, Ritmodan, SC 7031, Searle 703, dl-Disopyramide, α-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-α-phenyl-2-pyridineacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25) |
| SMIL | CC(C)N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C |
| IUPAC navn | 4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phenyl-2-pyridin-2-ylbutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.47 |
| Formel vægt | 339.2311 |