Få mere at vide
Disopyramide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disopyramide |
| CAS | 9-5-3737 |
| Analyt- eller komponentnavne | Disopyramide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H29 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Disopyramide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C |
| Vis mere |