Få mere at vide
Disopyramide-d14 Tosylate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disopyramide-d14 Tosylate Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N3O.C7H8O3S/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/i1D3,2D3,3D3,4D3,16D,17D; |
| Formel vægt | 525.3384 |
| Procent renhed | >95% |